3-Fluor-4-trifluormethylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5631-10G
PC5631-1G
PC5631-5G
APOSPC5631-10GEA
5240
DKK
APOSPC5631-10G
APOSPC5631-1G
APOSPC5631-5G
3-Fluor-4-trifluormethylpyridin 98%
3-Fluor-4-trifluormethylpyridin
Formel:
C₆H₃F₄N Molekylvægt: 165.09 g/mol Kogepunkt: 37 °C/10mmHg Massefylde: 1.391 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 20 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03789250 CAS-nummer: 113770-87-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...