4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC5626-25G
PC5626-5G
PC5626-1G
APOSPC5626-25GEA
817
DKK
APOSPC5626-25G
APOSPC5626-5G
APOSPC5626-1G
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol 96%
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol
Formel:
C₅H₇F₅O Kogepunkt: 134…135 °C Smeltepunkt: –78 °C Massefylde: 1,35 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 63 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00153224 CAS-nummer: 148043-73-6 EINECS: 421-360-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...