1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-2-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC56254-1G PC56254-5G PC56254-10G PC56254-25G
APOSPC56254-1GEA 164 DKK
APOSPC56254-1G APOSPC56254-5G APOSPC56254-10G APOSPC56254-25G
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Formel: C₇H₄F₄O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09971596
CAS-nummer: 2358-41-0