Methyl4-(trifluormethoxy)benzoat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5623-1G PC5623-25G PC5623-5G
APOSPC5623-1GEA 164 DKK
APOSPC5623-1G APOSPC5623-25G APOSPC5623-5G
Methyl4-(trifluormethoxy)benzoat 97%
Methyl4-(trifluormethoxy)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₃
Kogepunkt: 88…90 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041006
CAS-nummer: 780-31-4