4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56209-1G PC56209-5G
APOSPC56209-1GEA 183 DKK
APOSPC56209-1G APOSPC56209-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Smeltepunkt: 181…185 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18917156
CAS-nummer: 651027-00-8