1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni Reagent
PC56207-1G PC56207-5G PC56207-250MG
APOSPC56207-1GEA 426 DKK
APOSPC56207-1G APOSPC56207-5G APOSPC56207-250MG
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 96%
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Formel: C₁₀H₁₀F₃IO
Smeltepunkt: 75…79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10567056
CAS-nummer: 887144-97-0
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III