4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3,5,6-Tetrafluoropyridin-4-amine
PC5620-1G PC5620-5G PC5620-10G
APOSPC5620-1GEA 164 DKK
APOSPC5620-1G APOSPC5620-5G APOSPC5620-10G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formel: C₅H₂F₄N₂
Smeltepunkt: 84…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010855
CAS-nummer: 1682-20-8