Potassium-4-(trifluoroboratomethyl)thiomorpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Potassium trifluoro(thiomorpholinomethyl)borate
PC56184-1G PC56184-5G
APOSPC56184-1GEA 1360 DKK
APOSPC56184-1G APOSPC56184-5G
Potassium-4-(trifluoroboratomethyl)thiomorpholine
Potassium-4-(trifluoroboratomethyl)thiomorpholine
Formel: C₅H₁₀BF₃KNS
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD10700162
CAS-nummer: 1150654-80-0