4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5618-1G PC5618-5G
APOSPC5618-1GEA 230 DKK
APOSPC5618-1G APOSPC5618-5G
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine
Formel: C₁₀H₇F₃N₂S
Molekylvægt: 244.24 g/mol
Smeltepunkt: 206…208 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094298
CAS-nummer: 105512-79-6