Fluoroiodomethane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56130-5G PC56130-1G
APOSPC56130-5GEA 3570 DKK
APOSPC56130-5G APOSPC56130-1G
Fluoroiodomethane 95%
Fluoroiodomethane
Formel: CH₂FI
Kogepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12404952
CAS-nummer: 373-53-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III