2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5613-25G PC5613-5G PC5613-100G
APOSPC5613-25GEA 371 DKK
APOSPC5613-25G APOSPC5613-5G APOSPC5613-100G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O
Molekylvægt: 208.57
Kogepunkt: 42…44 °C/1.5mmHg
Massefylde: 1.435 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134430
CAS-nummer: 82386-89-8