4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5612-1G PC5612-500MG PC5612-5G
APOSPC5612-1GEA 349 DKK
APOSPC5612-1G APOSPC5612-500MG APOSPC5612-5G
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
Smeltepunkt: 96…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 473-27-8