1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC56101-1G PC56101-250MG
APOSPC56101-1GEA 2130 DKK
APOSPC56101-1G APOSPC56101-250MG
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₅F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03074319
CAS-nummer: 481065-92-3