5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5609-1G PC5609-500MG PC5609-5G PC5609-25G
APOSPC5609-1GEA 164 DKK
APOSPC5609-1G APOSPC5609-500MG APOSPC5609-5G APOSPC5609-25G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236281
CAS-nummer: 240800-45-7
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III