1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56082-1G PC56082-5G PC56082-10G
APOSPC56082-1GEA 164 DKK
APOSPC56082-1G APOSPC56082-5G APOSPC56082-10G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 95+%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Kogepunkt: 93…94 °C/50mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835192
CAS-nummer: 156682-52-9