1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56080-1G PC56080-5G PC56080-250MG
APOSPC56080-1GEA 2580 DKK
APOSPC56080-1G APOSPC56080-5G APOSPC56080-250MG
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃F₆NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185347
CAS-nummer: 224044-97-7