1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56077-1G PC56077-250MG
APOSPC56077-1GEA 994 DKK
APOSPC56077-1G APOSPC56077-250MG
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene
Formel: C₈H₇F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845814
CAS-nummer: 1138445-14-3