4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56074-1G PC56074-250MG PC56074-5G
APOSPC56074-1GEA 186 DKK
APOSPC56074-1G APOSPC56074-250MG APOSPC56074-5G
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15526896
CAS-nummer: 123942-11-0