5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56068-1G PC56068-250MG
APOSPC56068-1GEA 194 DKK
APOSPC56068-1G APOSPC56068-250MG
5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₂F₂N₂S
Kogepunkt: 218,2 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28100486
CAS-nummer: 1293389-28-2