[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56043-1G PC56043-250MG
APOSPC56043-1GEA 3390 DKK
APOSPC56043-1G APOSPC56043-250MG
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₀Cl₂FN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12914002
CAS-nummer: 1216862-84-8