1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5602-1G PC5602-5G
APOSPC5602-1GEA 600 DKK
APOSPC5602-1G APOSPC5602-5G
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₁H₅ClF₃N₃O₃
Smeltepunkt: 77…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173866
CAS-nummer: 175137-36-7
UN nummer: 1759
ADR: 8,III