Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
PC5595-5G PC5595-1G PC5595-250MG
APOSPC5595-5GEA 4640 DKK
APOSPC5595-5G APOSPC5595-1G APOSPC5595-250MG
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate 97%
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Formel: C₄H₄BrF₃O₂
Kogepunkt: 126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038319
CAS-nummer: 113816-36-7