3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5588-1G PC5588-5G PC5588-25G
APOSPC5588-1GEA 164 DKK
APOSPC5588-1G APOSPC5588-5G APOSPC5588-25G
3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
3-Amino-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C6H4ClF3N2
Smeltepunkt: 92…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862661
CAS-nummer: 117519-09-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III