2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesyre 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC5584-25G PC5584-100G PC5584-5G
APOSPC5584-25GEA 218 DKK
APOSPC5584-25G APOSPC5584-100G APOSPC5584-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesyre 96%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molekylvægt: 224.57 g/mol
Smeltepunkt: 93…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061094
CAS-nummer: 657-06-7