1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)-propan-2-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5582-1G PC5582-5G
APOSPC5582-1GEA 610 DKK
APOSPC5582-1G APOSPC5582-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)-propan-2-ol 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-vinylphenyl)propan-2-ol
Formel: C₁₁H₈F₆O
Molekylvægt: 270.18 g/mol
Kogepunkt: 74…75 °C/3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038310
CAS-nummer: 2386-82-5