1H,1H,2H-Perfluor-1-buten 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5564-5G PC5564-25G
APOSPC5564-5GEA 2580 DKK
APOSPC5564-5G APOSPC5564-25G
1H,1H,2H-Perfluor-1-buten 97%
1H,1H,2H-Perfluor-1-buten
Formel: C₄H₃F₅
Kogepunkt: 44350 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 374-27-6
UN nummer: 3161
ADR: 2.1,