Pentafluorobenzyl methacrylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5555-1G PC5555-25G PC5555-5G
APOSPC5555-1GEA 317 DKK
APOSPC5555-1G APOSPC5555-25G APOSPC5555-5G
Pentafluorobenzyl methacrylate 97%
Pentafluorobenzyl methacrylate
Formel: C₁₁H₇F₅O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042329
CAS-nummer: 114859-23-3