3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5547-1G PC5547-25G PC5547-5G
APOSPC5547-1GEA 164 DKK
APOSPC5547-1G APOSPC5547-25G APOSPC5547-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClFO₃S
Smeltepunkt: 77…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091380
CAS-nummer: 67475-55-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,II