2,6-Difluor-4-methoxyanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5543-1G PC5543-5G PC5543-10G
APOSPC5543-1GEA 305 DKK
APOSPC5543-1G APOSPC5543-5G APOSPC5543-10G
2,6-Difluor-4-methoxyanilin
2,6-Difluor-4-methoxyanilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Smeltepunkt: 38…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115922
CAS-nummer: 151414-47-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III