3-Fluoro-4-iodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5542-5G PC5542-25G
APOSPC5542-5GEA 175 DKK
APOSPC5542-5G APOSPC5542-25G
3-Fluoro-4-iodoaniline
3-Fluoro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₅FIN
Molekylvægt: 237.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07774187
CAS-nummer: 656-66-6