Methyl2,5-difluorbenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5541-1G PC5541-25G PC5541-5G PC5541-100G
APOSPC5541-1GEA 110 DKK
APOSPC5541-1G APOSPC5541-25G APOSPC5541-5G APOSPC5541-100G
Methyl2,5-difluorbenzoat
Methyl2,5-difluorbenzoat
Formel: C₈H₆F₂O₂
Kogepunkt: 202…204 °C
Massefylde: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093800
CAS-nummer: 362601-90-9