2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5540-100G PC5540-25G
APOSPC5540-100GEA 1620 DKK
APOSPC5540-100G APOSPC5540-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alkohol 98%
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alkohol
Formel: C₇H₃F₅O
Kogepunkt: 114…115 °C/60mmHg
Smeltepunkt: 30…32 °C
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004602
CAS-nummer: 440-60-8