(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5539-100G PC5539-25G PC5539-5G PC5539-1G
APOSPC5539-100GEA 0 DKK
APOSPC5539-100G APOSPC5539-25G APOSPC5539-5G APOSPC5539-1G
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane 98%
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane
Formel: C₆BrF₁₃O₃
Molekylvægt: 446.95 g/mol
Kogepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094295
CAS-nummer: 330562-45-3