2-Fluor-6-nitrobenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
PC5538-5G PC5538-25G PC5538-100G
APOSPC5538-5GEA 164 DKK
APOSPC5538-5G APOSPC5538-25G APOSPC5538-100G
2-Fluor-6-nitrobenzoesyre 97%
2-Fluor-6-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄FNO₄
Molekylvægt: 185.11 g/mol
Smeltepunkt: 143…147 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862079
CAS-nummer: 385-02-4