2,4,6-Trifluorphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
PC5536-1G PC5536-5G PC5536-25G
APOSPC5536-1GEA 164 DKK
APOSPC5536-1G APOSPC5536-5G APOSPC5536-25G
2,4,6-Trifluorphenylboronsyre
2,4,6-Trifluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₄BF₃O₂
Smeltepunkt: 228…235 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863169
CAS-nummer: 182482-25-3