Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5519-25G PC5519-5G PC5519-1G
APOSPC5519-25GEA 2350 DKK
APOSPC5519-25G APOSPC5519-5G APOSPC5519-1G
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid 98%
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid
Formel: C₅HF₉O₄
Kogepunkt: 145…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095398
CAS-nummer: 151772-58-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III