1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5512-5G PC5512-1G
APOSPC5512-5GEA 0 DKK
APOSPC5512-5G APOSPC5512-1G
1-Bromo-3,5-dichloro-2,4,6-trifluorobenzene
Formel: C₆BrCl₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424469
CAS-nummer: 24812-13-3