Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5511-1G PC5511-5G PC5511-250MG
APOSPC5511-1GEA 2430 DKK
APOSPC5511-1G APOSPC5511-5G APOSPC5511-250MG
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate 97%
Methyl-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propionate
Formel: C₆H₉F₃O₃
Smeltepunkt: 242 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038322
CAS-nummer: 359-88-6
UN nummer: 3272
ADR: 3,III