Pentafluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5510-100G PC5510-500G PC5510-5G
APOSPC5510-100GEA 600 DKK
APOSPC5510-100G APOSPC5510-500G APOSPC5510-5G
Pentafluorbenzonitril 98%
Pentafluorbenzonitril
Formel: C₇F₅N
Kogepunkt: 161…164 °C
Smeltepunkt: 44256 °C
Massefylde: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001775
CAS-nummer: 773-82-0
EINECS: 212-259-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III