2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5500-100G PC5500-1KG PC5500-25G
APOSPC5500-100GEA 240 DKK
APOSPC5500-100G APOSPC5500-1KG APOSPC5500-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoesyre 99%
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzoesyre
Formel: C₇HF₅O₂
Kogepunkt: 219…221 °C
Smeltepunkt: 100…104 °C
Massefylde: 1,944 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002406
CAS-nummer: 602-94-8
EINECS: 210-026-6