α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,6-xylidin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Bis(trifluoromethyl)aniline
PC5493-1G PC5493-250MG
APOSPC5493-1GEA 1900 DKK
APOSPC5493-1G APOSPC5493-250MG
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,6-xylidin 95%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,6-xylidin
Formel: C₈H₅F₆N
Molekylvægt: 229.1224 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01313162
CAS-nummer: 313-13-3