3-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5486-5G PC5486-1G PC5486-25G
APOSPC5486-5GEA 273 DKK
APOSPC5486-5G APOSPC5486-1G APOSPC5486-25G
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃N
Molekylvægt: 250.02 g/mol
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800708
CAS-nummer: 691877-03-9