2-Amino-4-fluorobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5484-1G PC5484-25G PC5484-5G
APOSPC5484-1GEA 164 DKK
APOSPC5484-1G APOSPC5484-25G APOSPC5484-5G
2-Amino-4-fluorobenzonitrile 98%
2-Amino-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₅FN₂
Molekylvægt: 136.1300 g/mol
Smeltepunkt: 110…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09955451
CAS-nummer: 80517-22-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III