2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5469-1G PC5469-250MG
APOSPC5469-1GEA 382 DKK
APOSPC5469-1G APOSPC5469-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Formel: C₁₄H₉FO₃
Smeltepunkt: 138…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002473
CAS-nummer: 7649-92-5