Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
PC5466-1G PC5466-500MG
APOSPC5466-1GEA 1920 DKK
APOSPC5466-1G APOSPC5466-500MG
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
Kogepunkt: 106…108 °C/20mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01941315
CAS-nummer: 261635-79-4