Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5460-25G PC5460-100G PC5460-5G
APOSPC5460-25GEA 1500 DKK
APOSPC5460-25G APOSPC5460-100G APOSPC5460-5G
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether 97%
Allyl-2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl ether
Formel: C₅H₆ClF₃O
Kogepunkt: 109,2 °C/750mmHg
Massefylde: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039336
CAS-nummer: 380-44-9