6-Fluor-m-cresol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-5-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-4-methylbenzene
PC5456-100G PC5456-25G PC5456-5G
APOSPC5456-100GEA 1650 DKK
APOSPC5456-100G APOSPC5456-25G APOSPC5456-5G
6-Fluor-m-cresol 98%
6-Fluor-m-cresol
Formel: C₇H₇FO
Molekylvægt: 126.13 g/mol
Kogepunkt: 172…174 °C
Massefylde: 1.155 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190101
CAS-nummer: 63762-79-8