6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC5453-10G
PC5453-1G
PC5453-5G
PC5453-25G
APOSPC5453-10GEA
2540
DKK
APOSPC5453-10G
APOSPC5453-1G
APOSPC5453-5G
APOSPC5453-25G
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
Formel:
C₇H₃ClF₃NO Kogepunkt: 54 °C/2mmHg Massefylde: 1,438 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01862645 CAS-nummer: 358780-13-9 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |