3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5446-10G PC5446-1G PC5446-5G
APOSPC5446-10GEA 806 DKK
APOSPC5446-10G APOSPC5446-1G APOSPC5446-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Smeltepunkt: 53…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972758
CAS-nummer: 948014-51-5