3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 3-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
PC5441-100G PC5441-25G PC5441-5G
APOSPC5441-100GEA 1740 DKK
APOSPC5441-100G APOSPC5441-25G APOSPC5441-5G
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Molekylvægt: 218.18 g/mol
Kogepunkt: 149 °C/11mmHg
Smeltepunkt: 29…31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00090487
CAS-nummer: 585-50-2